Y0000734
Dacarbazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one, 2-Azahypoxanthine, NSC 22419
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dacarbazine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1NC(=O)C2=NC=NC2=N1
InChI
1S/C4H3N5O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4/h1,9H,(H,8,10)
Clé InChI
WXKVKFJUCMCVFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement