Y0000331
Naftidrofuryl impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(Diethylamino)ethyl 2-[(naphthalen-2-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naftidrofuryl
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)13-15-28-24(26)22(18-23-10-7-14-27-23)17-19-11-12-20-8-5-6-9-21(20)16-19/h5-6,8-9,11-12,16,22-23H,3-4,7,10,13-15,17-18H2,1-2H3
Clé InChI
IEBDTIUHMNLDTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement