Y0000307
Azithromycin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Demethylazithromycin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azithromycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable