Y0000241
Clobazam impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Chloro-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, N-Desmethylclobazam
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clobazam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)CC(=O)N2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
Clé InChI
RRTVVRIFVKKTJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable