Y0000099
Pentoxyverine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Caramiphen, 2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pentoxyverine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCOC(=O)C2(CCCC2)c1ccccc1)(CC)CC
InChI
1S/C18H27NO2/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3
Clé InChI
OFAIGZWCDGNZGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement