Key Documents
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Protocatechuic acid
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro FEMA:
4430
Numéro Beilstein :
1448841
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro Flavis :
08.133
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Pf
197-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clé InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable