Key Documents
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.41
Numéro FEMA:
4314
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.685
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
honey; floral; sweet
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable