T2900000
L-Tyrosine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphényl)-L-alanine, Acide (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphlényl)propionique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tyrosine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)