STS0007
ECOSURF™ SA-9
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 9 EO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
22 ppm (25°C)
Viscosité
30.225 cSt(40 °C)
Température de transition
pour point 4 °C
cloud point 57 °C (1 wt% actives aq solution)
Solubilité
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densité
0.9831 g/mL at 20 °C
HLB
11 - 13
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
Clé InChI
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Superior wetting
- Excellent detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Low odor
- No gel range
- Outstanding formulation & handling properties
- Readily biodegradable (OECD 301)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable