Key Documents
ST407
Sigma-Aldrich
SilaCOgen
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyldiphenylsilanecarboxylic acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.35
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Application
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable