SMB01357
Curcumin glucuronide
Synonyme(s) :
4-[(1E,6E)-7-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-dioxo-1,6-heptadien-1-yl]-2-methoxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Curcumin-beta-D-glucuronide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(/C=C/C(CC(/C=C/C3=CC=C(O)C(OC)=C3)=O)=O)C=C2OC)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H28O12/c1-36-20-11-14(5-9-18(20)30)3-7-16(28)13-17(29)8-4-15-6-10-19(21(12-15)37-2)38-27-24(33)22(31)23(32)25(39-27)26(34)35/h3-12,22-25,27,30-33H,13H2,1-2H3,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t22-,23-,24+,25-,27+/m0/s1
Clé InChI
BNSAVBGHRVFVNN-XSCLDSQRSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable