SMB00953
2-Cyano-3,3-diphenylacrylic acid
≥95%
Synonyme(s) :
α-Cyano-β-diphenylacrylic acid, 2-Cyano-3,3-diphenylpropenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Poids mol.
249.26 g/mol
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry.)
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC(=C(c2ccccc2)c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C16H11NO2/c17-11-14(16(18)19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,(H,18,19)
Clé InChI
VSXIZXFGQGKZQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable