S4547
Sodium bromide
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
NaBr, natrium bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 806 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Pf
755 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
- to dialyze DNA solutions to keep the DNA helix intact
- to maintain the relative humidity of edible film samples, stored in desiccator
- as reference standard to confirm bromide ion retention time
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable