PHR8950
3-O-Allylnaloxone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4,5α-Epoxy-14-hydroxy-17-(prop-2-enyl)- 3-(prop-2-enyloxy)morphinan-6-one
About This Item
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
naloxone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable