PHR8919
Dioxindolyl-L-alanine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(2S)-2-Amino-3-[(3RS)-3-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl]propanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
tryptophan
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable