PHR8915
Norscopolamine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(1R,2R,4S,5S,7s)-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, (1R ,2R ,4S ,5S ,7s )-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0^2,4]nonan-7-yl (S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Norhyoscine, Norscopolamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000484
traceable to USP 1473400
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
norscopolamine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
N1[C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10-,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Clé InChI
MOYZEMOPQDTDHA-LACSLYJWSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable