PHR3511
Octyl Gallate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Octyl gallate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000368
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
octyl gallate
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Clé InChI
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®