PHR3170
Amiloxate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Isoamyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 3-methylbutyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, Amiloxate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, NSC 408332
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1347755
Famille d'API
amiloxate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
Clé InChI
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable