PHR3125
Rabeprazole Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
2-{[(4-Chloro-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1598075
Famille d'API
rabeprazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H12ClN3OS/c1-9-10(15)6-7-16-13(9)8-20(19)14-17-11-4-2-3-5-12(11)18-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
RAPCQINSRSZSKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable