PHR2920
Tranexamic Acid Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
(RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1672756
Famille d'API
tranexamic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable