The pH of the material is not determined. However, the research grade product 807485, Polyethylene Glycol 400, lists a pH range of 5 - 7. Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/807485
PHR2891
Poly(éthylène glycol)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1546445
Famille d'API
polyethylene glycol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
what is pH of USP grade PEG 400?