PHR2866
Fluorouracil Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Isobarbituric acid, Fluorouracil Impurity B (PhEur), 2,4,5-Trihydroxypyrimidine, 5-Hydroxyuracil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1279021
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
fluorouracil
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
Clé InChI
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable