PHR2725
Tilmicosin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
20-Deoxo-20-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)desmycosin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1667370
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
tilmicosin
Conditionnement
pkg of 500 mg
Chaîne SMILES
CC1OC(OCC(C(CC)O2)/C=C(/C=C/C(C(C)CC(CCN3CC(C)CC(C)C3)C(OC4OC(C)C(O)C(N(C)C)C4O)C(C)C(O)CC2=O)=O)C)C(OC)C(OC)C1O
InChI
1S/C46H80N2O13/c1-13-36-33(24-57-46-44(56-12)43(55-11)40(53)31(8)59-46)19-25(2)14-15-34(49)28(5)20-32(16-17-48-22-26(3)18-27(4)23-48)42(29(6)35(50)21-37(51)60-36)61-45-41(54)38(47(9)10)39(52)30(7)58-45/h14-15,19,26-33,35-36,38-46,50,52-54H,13,16-18,20-24H2,1-12H3/b15-14+,25-19+/t26-,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33-,35-,36-,38+,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-/m1/s1
Clé InChI
JTSDBFGMPLKDCD-XVFHVFLVSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable