PHR2678
Ranolazine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-[4-(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)piperazin-1-yl]acetamide dihydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1598766
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
ranolazine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable