PHR2633
Milbemycin oxime
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001893
traceable to USP 1443806
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
milbemycin
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C32H45NO7.C31H43NO7/c1-6-27-21(4)12-13-31(40-27)17-25-16-24(39-31)11-10-20(3)14-19(2)8-7-9-23-18-37-29-28(33-36)22(5)15-26(30(34)38-25)32(23,29)35;1-18-7-6-8-23-17-36-28-27(32-35)21(4)14-26(31(23,28)34)29(33)37-25-15-24(10-9-19(2)13-18)39-30(16-25)12-11-20(3)22(5)38-30/h7-10,15,19,21,24-27,29,35-36H,6,11-14,16-18H2,1-5H3;6-9,14,18,20,22,24-26,28,34-35H,10-13,15-17H2,1-5H3/b8-7+,20-10+,23-9+,33-28-;7-6+,19-9+,23-8+,32-27-/t19-,21-,24+,25-,26-,27+,29+,31+,32+;18-,20-,22+,24+,25-,26-,28+,30-,31+/m00/s1
Clé InChI
CKVMAPHTVCTEMM-ALPQRHTBSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable