PHR2579
Sumatriptan
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Sumatriptan, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 950
traceable to Ph. Eur. Y0000022
traceable to USP 1642201
Famille d'API
sumatriptan
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Clé InChI
KQKPFRSPSRPDEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable