PHR2494
Ketorolac Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1356337
Famille d'API
ketorolac
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Clé InChI
NFKBMHXYCKRXPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable