PHR2475
Methyl benzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Methyl benzoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.68 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
guaiacol
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup