PHR2344
Amodiaquine Hydrochloride Hydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, 4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1031004
Famille d'API
amodiaquine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1000 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
Clé InChI
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable