PHR2328
Prednisolone Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
prednisolone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable