PHR2292
Dantrolene Related Compound A
Pharmaceutical Reference Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1,2-Bis{[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylene}hydrazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1163162
Famille d'API
dantrolene
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable