PHR2238
Oxcarbazepine Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1483200
Famille d'API
oxcarbazepine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Clé InChI
VSZGCLXGCOECAY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable