PHR2229
Levofloxacin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(S)-(−)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0002084
traceable to USP 1362125
Famille d'API
levofloxacin
Activité optique
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
Clé InChI
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable