PHR2118
Dimethyl Fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dimethyl fumarate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
dimethyl fumarate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Pf
102-106 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Informations sur le gène
human ... KEAP1(9817)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable