PHR2110
N,N-Dimethylacetamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylacetamide solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601485
Conditionnement
pkg of 3x1.2 mL
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F
Point d'éclair (°C)
64 °C