PHR2081
Pyrantel Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(Z)-1-Methyl-2-[2-(2-thiophenyl)vinyl]-1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate]
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000403
traceable to USP 1584014
Famille d'API
pyrantel
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable