PHR1714
Norethindrone (Norethisterone)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Norethindrone, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-yn-3-one, 19-Nor-17α-ethynyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 19-Norethindrone, 19-Norethisterone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 266
traceable to Ph. Eur. N1200000
traceable to USP 1469005
Famille d'API
norethindrone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)CC2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable