Principaux documents
PHR1121
Supelco
2-Phénoxyéthanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Phénylglycol, Éther monophénylique de l’éthylène glycol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Beilstein:
1364011
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. P0950000
traceable to USP 1526200
Famille d'API
phenoxyethanol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
244-246 °C
Pf
11-13 °C
Densité
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d'analyse.
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour les applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et économique à la production d'étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants.
Le 2-phénoxyéthanol est un conservateur antimicrobien à large spectre couramment utilisé à une concentration de 0,5–1,0 % dans les produits cosmétiques et les préparations pharmaceutiques topiques. Il agit en inhibant le couplage entre les réactions de transport d'électrons et de phosphorylation dans les mitochondries et en perturbant la synthèse de l'ATP. Il bloque aussi l'activité de la malate déshydrogénase et accroît la perméabilité des membranes cellulaires aux ions potassium.
Application
Cet étalon secondaire pharmaceutique peut aussi être utilisé dans les situations suivantes :
  • dosage du phénoxyéthanol et de son principal métabolite, l'acide phénoxyacétique, par chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) dans du plasma, de l'urine et sept échantillons de tissus différents de rat.
  • mise au point d'une méthode de chromatographie liquide ultra-haute performance en phase inverse (RP-UHPLC) pour quantifier le 2-phénoxyéthanol dans des vaccins humains du commerce.
  • recherche de 17 conservateurs courants dans des produits cosmétiques par chromatographie liquide haute performance - réseau de photodiodes - ionisation par électronébulisation - spectrométrie de masse (HPLC-PDA-ESI/MS).
  • analyse par chromatographie sur couche mince (CCM) et dosage densitométrique de l'acétate d'hydrocortisone et du 2-phénoxyéthanol dans des échantillons de crème.
  • analyse de huit ingrédients volatils et semi-volatils dans une formulation topique par chromatographie en phase gazeuse (GC) couplée à un injecteur à température de vaporisation programmable (PTV) et à un détecteur à ionisation de flamme.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC2814 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide en vertu des réglementations internationales sur les biocides, notamment, sans toutefois s'y limiter, le Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act de l'US EPA, le règlement sur les produits biocides de l'Union européenne, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, le règlement sur les produits biocides de la Turquie, le Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act de la Corée (K-BPR).
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Simultaneous densitometric determination of hydrocortisone acetate and 2-phenoxyethanol in creams
Widiretani D, et al.
JPC-Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 26, 37-42 (2013)
Tirumurugaan Krishnaswamy Gopalan et al.
PloS one, 9(6), e100018-e100018 (2014-06-24)
From an immunologist perspective, sharks are an important group of jawed cartilaginous fishes and survey of the public database revealed a great gap in availability of large-scale sequence data for the group of Chondrichthyans the elasmobranchs. In an attempt to
J Lademann et al.
Skin pharmacology and physiology, 25(2), 100-106 (2012-02-04)
Colonization and infection of wounds represent a major reason for the impairment of tissue repair. Recently, it has been reported that tissue-tolerable plasma (TTP) is highly efficient in the reduction of the bacterial load of the skin. In the present
M Rosa Pena Ferreira et al.
Skin research and technology : official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 16(4), 444-449 (2010-10-07)
Age has a huge influence on skin roughness; with increasing age, the number of collagen and elastine fibers is reduced and elasticity decreases significantly. Pharmaceutical and cosmetics, environmental factors and lifestyle have an important effect on skin. In this study
Santosh K Tripathi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(2), 581-587 (2010-11-05)
Syntheses of several diorganodiselenides and, in particular, a seven-membered cyclic seleninate ester derived from 2-phenoxyethanol are described. The seleninate ester was obtained from allyl (2-(2-hydroxyethoxy)phenyl) selenide through a series of oxidation and [2,3] sigmatropic rearrangement steps. The ester exhibits good