Principaux documents
PHL89752
Patchouli alcohol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1R,3R,6S)-2,2,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.03,8]undec-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Numéro Beilstein :
2553847
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@]1(O)CC[C@H](C)[C@@H]3C2
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-8-15(16)13(2,3)11-6-7-14(15,4)12(10)9-11/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11?,12?,14-,15?/m0/s1
Clé InChI
GGHMUJBZYLPWFD-DUNKBJDJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable