P3100000
Procaine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester 2-diéthylaminoéthyl d’acide 4-aminobenzoïque, Ester diéthylaminoéthyl d’acide p-aminobenzoïque hydrochloride, Novocaïne hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
procaine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
155-156 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable