NISTRM8536
GISP-Water
NIST®RM 8536
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
2H
18O
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Hydrogen (H2), Oxygen (O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Hydrogen (H2), Oxygen (O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available