NIST696
Bauxite
NIST® SRM® 696, Surinam
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 60 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 696_cert
SRM 696_SDS
Autres remarques
Aluminium oxide (AL2O3), Iron oxide (Fe2O3), Silicon dioxide (SiO2), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Vanadium pentoxide (V2O5), Chromium oxide (Cr2O3), Calcium oxide (CaO), Mangnesium oxide (Mgo), Manganese oxide (MnO), Zinc oxide (Zno), Potassium oxide (K2O), Sulfur trioxide (SO3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium oxide (BaO), Sodium oxide (Na2O), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Hafnium (Hf), Scandium (Sc)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable