NIST2260A
Aromatic hydrocarbons in toluene
NIST® SRM® 2260a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1.2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 2260A_cert
SRM 2260A_SDS
Autres remarques
Naphthalene, Biphenyl, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Dibenzothiophene, Phenanthrene, Anthracene, 4H-Cyclopenta[def]phenanthrene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo[ghi]fluoranthene, Cyclopenta[cd]pyrene, Benzo[c]phenanthrene, Benz[a]anthracene, Chrysene, Triphenylene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]fluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene, Perylene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenz[a,h]anthracene, Dibenz[a,c]anthracene, Dibenz[a,j]anthracene, Picene , Benzo[b]chrysene, Anthanthrene, Coronene, Dibenzo[b,k]fluoranthene, Dibenzo[a,e]pyrene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C