NIST1884B
Portland cement
NIST® SRM® 1884b
About This Item
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 vials x 4.5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 1884B_cert
SRM 1884B_SDS
Autres remarques
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zinc oxide (ZnO), Chloride (Cl), Sulfide Sulfur (S2-), Free Calcium oxide (CaO), Fluoride (F–)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3