N0560000
Niclosamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Niclosamide, 2′,5-Dichloro-4′-nitrosalicylanilide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
niclosamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
Clé InChI
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable