M1800000
17α-Methyltestosterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-17α-méthyl-4-androstène-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyltestosterone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
162-168 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3