M1625000
Methylnitrosoindoline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-2-methyl-1-nitroso-1H-indole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
indapamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(C(Cc2c1cccc2)C)N=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
Clé InChI
KBCZSFIDYXEMTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable