K4000
Kanamycine sulfate from Streptomyces kanamyceticus
Animal Component-free
Synonyme(s) :
Kanamycine sulfate salt, Kanamycine A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces kanamyceticus
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
≥750 μg per mg (dry basis)
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Clé InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Description générale
Application
- in the research of bacterial antibiotic resistance
- in the research on the effect of different antibiotics on bud regeneration
Actions biochimiques/physiologiques
Mode de résistance : les enzymes modifiant les aminoglycosides (dont l'acétyltransférase, la phosphotransférase et la nucléotidyltransférase) peuvent modifier cet antibiotique, l'empêchant alors d'interagir avec les ribosomes.
Spectre antimicrobien : Le sulfate de kanamycine est efficace sur les bactéries à Gram négatif, les bactéries à Gram positif et les mycoplasmes.
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Solutions are stable at 37°C for approximately 5 days. Aqueous stock solutions can be stored at 2-8°C for long term storage.
Stockage et stabilité
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2