K0551000
Ketamine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(cccc1)C(=NC)C2(CCCC2)O
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
Clé InChI
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement