G0400100
Glyceryl trinitrate solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycerol trinitrate solution, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-trinitrate solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glyceryl trinitrate
Forme
solution
Contient
~99% Ethanol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Concentration
≤1%
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup